Merck
AMBH2D6F3418
Ambeed, Inc.
1,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.07
Numer MDL:
Iupac Name
1,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydrophthalazine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H2
Klucz InChI
KLFNXIXNWZZRLE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67279-24-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)