Merck
AMBH2D6F31D4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-5-iodo-2-methoxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.09
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 4-amino-5-iodo-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO3/c1-13-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
BHSONSDBOHRILN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/137832-56-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/137832-56-5.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)