Merck
AMBH2D6F3053
Ambeed, Inc.
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.48
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-7-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-3-11-7(9)6-4(5)1-2-10-6/h1-3,10H
Klucz InChI
PIXLSAWNYQEIJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/425380-38-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)