Merck
AMBH2D6F2B22
Ambeed, Inc.
7-Chloro-2-hydroxyquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.61
Numer MDL:
Iupac Name
7-chloro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
Klucz InChI
SDRJFDTZVULXDE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22614-72-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)