Merck
AMBH2D6F2A27
Ambeed, Inc.
1-Methylcyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(6)3-2-4-5;/h2-4,6H2,1H3;1H
Klucz InChI
JMAQUGPYTWILQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174886-05-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)