Merck
AMBH2D6F28DC
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.01
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c1-8-4(6)2-7-5(8)3-9/h2-3H,1H3
Klucz InChI
ZFUTWKQTEYLBKA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79326-88-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/79326-88-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)