Merck
AMBH2D6F19B6
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-nitroquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.05
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-7-3-4-8-6(2-1-5-11-8)9(7)12(13)14/h1-5H
Klucz InChI
ISBMTVQQECNRQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98203-04-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)