Merck
AMBH2D6F1950
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indole-7-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.15
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5FN2/c10-8-2-1-6(5-11)9-7(8)3-4-12-9/h1-4,12H
Klucz InChI
OHNJUDBFNBBWHU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/313337-33-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)