Merck
AMBH2D6F18A5
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.1
Numer MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)4-10-2-1-3(9)11-4/h1-2H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
XJHPDOAHPIXTPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672-42-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)