Kluczowe dokumenty
AMBH2D6F1835
Ambeed, Inc.
4-Bromo-6-methylpyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-5(6)8-3-7-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
GBPCCNWUSHSRTM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)