Merck
AMBH2D6F1007
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C14H20BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-7-8-12(16-9-11)10-5-6-10/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
XJHHJKRQUDXIKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/893567-09-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/893567-09-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)