Merck
AMBH2D6F0F8A
Ambeed, Inc.
2-Formylisonicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-formylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N2O/c8-4-6-1-2-9-7(3-6)5-10/h1-3,5H
Klucz InChI
MKTLVFRYWOEUPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)