Merck
AMBH2D6F0EED
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
UKPMFGARCZOXDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14736-50-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)