Merck
AMBH2D6F0EDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
Klucz InChI
DEFSPWZHYXXHLB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207174-85-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)