Merck
AMBH2D6F0D96
Ambeed, Inc.
2-(6-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
Numer MDL:
Iupac Name
(6-chloro-2-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c8-6-3-1-2-5(9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
VXIZNALVARXJBD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885267-14-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)