Merck
AMBH2D6F0D87
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-5-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.01
Numer MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-5-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4/c1-3-14-9-5-4-7(13-2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
QZURUWKQPQTXPR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957065-85-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)