Merck
AMBH2D6F0D80
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-3-methyl-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-4-6(9)10-7(5)8(11)12-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
XWPSWOKQWBNRDW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/878207-92-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)