Merck
AMBH2D6F0D28
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropylbenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyclopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,7,10H,5-6H2
Klucz InChI
CZUQVKFJAJAHGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20034-50-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)