Merck
AMBH2D6F0BE8
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.91
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
DVJHKDHDHAPDPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885532-41-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885532-41-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)