Merck
AMBH2D6F0BA1
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.1
Numer MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)4-3(5(12)13)1-10-2-11-4/h1-2H,(H,12,13)
Klucz InChI
OQHVVOYDDRBQRI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220880-12-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)