Merck
AMBH2D6F0B37
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
MBNPJRQKQLLRIS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35216-39-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35216-39-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)