Merck
AMBH2D6F03F4
Ambeed, Inc.
4-Amino-5-methylpyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c1-4-2-7-3-8-5(4)6/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
XSCYITPLDKUZJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-68-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)