Merck
AMBH2D6F03CE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.6
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-11-4-10-6-5(11)2-3-9-7(6)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
AFBRUNQKLYJRCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50432-68-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)