Merck
AMBH2D6F0338
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-chlorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
Klucz InChI
JSHJJLQJRLNBBA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56962-00-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)