Merck
AMBH2D6F02AD
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.21
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C13H10BrN3O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-13(17)15-8-12(14)16-11/h2-8H,1H3
Klucz InChI
UMZKBENCNNDLRF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1201186-54-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1201186-54-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)