Merck
AMBH2D6F0292
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-5-cyanobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c1-13-9(12)7-4-6(5-11)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SILKGSBMCDUFGF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1031927-03-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)