Merck
AMBH2D6F017C
Ambeed, Inc.
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Numer MDL:
Iupac Name
6-hydroxy-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7-5/h1-4H,(H,7,9)
Klucz InChI
KRZYMTAWRSVBPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/358751-77-6.html
Synonym
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)