Merck
AMBH2D6EF5ED
Ambeed, Inc.
4-Amino-N-(4-aminophenyl)benzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-amino-N-(4-aminophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
Klucz InChI
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785-30-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)