Merck
AMBH2D6EF516
Ambeed, Inc.
(Carbobenzoxy)glycylglycine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.25
Numer MDL:
Iupac Name
[({[(benzyloxy)carbonyl]amino}acetyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O5/c15-10(13-7-11(16)17)6-14-12(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,15)(H,14,18)(H,16,17)
Klucz InChI
VFRCXEHNAFUTQC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2566-19-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)