Merck
AMBH2D6EF479
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-N,N-dimethylaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-fluoro-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
SDDGNMXIOGQCCH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2107-43-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)