Merck
AMBH2D6EF03F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-fluorochroman-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.2
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2-chromanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
QAYAXMIKHJVIJM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874649-82-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)