Merck
AMBH2D6EEF83
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl (2-aminophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5H,6,10H2,1H3
Klucz InChI
BWQBYHGDMBHIIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-44-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)