Merck
AMBH2D6EEE88
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.6
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-11-7(9-5)3-2-6(8)10-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
GWHLOBFYCUGPGE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14793-00-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)