Merck
AMBH2D6EEE86
Ambeed, Inc.
Ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-8(13)7-6-12-5-3-4-10-9(12)11-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
SORASSFGEFQWIH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64951-06-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)