Merck
AMBH2D6EEE83
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h5H,1-4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
VSQKTNVCXGXCHB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917364-11-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)