Merck
AMBH2D6EDF63
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxocyclopentanecarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-oxocyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-3-4-7(9)5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
VGJWAMLZUUGEQY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5400-79-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)