Merck
AMBH2D6EDE6A
Ambeed, Inc.
N,N,N-Trimethyldocosan-1-aminium chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.16
Numer MDL:
Iupac Name
N,N,N-trimethyl-1-docosanaminium chloride
Inchi Code
1S/C25H54N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(2,3)4;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
YSJGOMATDFSEED-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
80%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17301-53-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)