Merck
AMBH2D6EDD6F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-11-5-6-12(8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
DATRVIMZZZVHMP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120737-78-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)