Merck
AMBH2D6ECF53
Ambeed, Inc.
7-Methoxyisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Iupac Name
7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-12-10-3-2-8-4-5-11-7-9(8)6-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
PNNUXNXZDJVGSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39989-39-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)