Merck
AMBH2D6ECF24
Ambeed, Inc.
7-Chloro-4-chromanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-chloro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
YBCBUDKINFJWHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18385-72-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)