Merck
AMBH2D6ECCBC
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.07
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(10(14)15)4-9(13)12-8/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
Klucz InChI
MSHIVFYFWJGDMA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5463-29-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)