Merck
AMBH2D6EC970
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.06
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZWGTWKFPYRUXKT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861299-14-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)