Merck
AMBH2D6EC58D
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-6-10-8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
HQACNRVQEIYCKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10394-39-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)