Merck
AMBH2D6EC506
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-2-methylpropanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
Numer MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6)
Klucz InChI
DRYMMXUBDRJPDS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13027-88-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)