Merck
AMBH2D6EC0BE
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H12N4/c1-8(2,3)12-7(10)6(4-9)5-11-12/h5H,10H2,1-3H3
Klucz InChI
WXEIWFYQLJCWSP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158001-28-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)