Merck
AMBH2D6EBB3D
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoropropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.54
Numer MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c4-3(5,6)1-2-7;/h1-2,7H2;1H
Klucz InChI
IGOPOYHPIKTQSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2968-33-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)