Merck
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer FEMA:
3467
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10296
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.094
Próba
≥95%
zawiera
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
ciąg SMILES
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)