Merck
W337501
Sigma-Aldrich
4-Methylthio-2-butanone
≥97%, FG
Synonim(y):
potato butanone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.20
Numer FEMA:
3375
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11688
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.057
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
tw
105-107 °C/55 mmHg (lit.)
gęstość
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy; vegetable; potato; sulfurous; tomato
ciąg SMILES
CSCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DRGHCRKOWMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup