Przejdź do
700452
α,α-Trehalose-1,1′-d2
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
α-D-Glucopyranosyl-1-d-α-D-glucopyranoside-1-d, D-Trehalose-1,1′-d2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D2H20O11
Masa cząsteczkowa:
344.31
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
[2H][C@@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@@]2([2H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i11D,12D
InChI key
HDTRYLNUVZCQOY-ZYLFEKHBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1673715PHR1344Y0001172
Trehaloza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1673715
Trehaloza
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mass shift
M+2
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
assay
97% (CP)
assay
-
assay
-
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)