Merck
W206120
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
Synonim(y):
2-Pentyl cinnamaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29
Numer FEMA:
2061
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Numer Flavisa:
05.040
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Próba
≥97%
skład
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
współczynnik refrakcji
n20/D 1.557 (lit.)
tw
287-290 °C (lit.)
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
amyl cinnamal
Organoleptyczne
floral; spicy; sweet
ciąg SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
Klucz InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C